Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-tert-Butylthiazol-2-ylamine 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A14115.03 A14115.06 A14115.14
A14115.03EA 20.6 EUR InStock
A14115.03 A14115.06 A14115.14
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine 98%
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine
Purity: 98% CAS No.: 74370-93-7 Molecular Formula: C7H12N2S Formula Weight: 156.26 Melting Point: 98-103° Beilstein Reference: 114270 MDL No.: MFCD00051644


Formel: C₇H₁₂N₂S
Melting Pt: 98…103 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051644
CAS-Nummer: 74370-93-7
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge