Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Bromnaphthalin ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A14122.30 A14122.0B A14122.18
A14122.30EA 63.1 EUR InStock
A14122.30 A14122.0B A14122.18
1-Bromnaphthalin ≥97%
1-Bromnaphthalin
Purity: 97% CAS No.: 90-11-9 Molecular Formula: C10H7Br Formula Weight: 207.08 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.485 Refractive Index: 1.6570 Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: -2° to 0° Boiling Point: 279-281° Beilstein Reference: 1906414 Merck Reference: 14,1425 MDL No.: MFCD00003868


Formel: C₁₀H₇Br
Siedepunkt: 279…281 °C
Melting Pt: –2…+0 °C
Dichte: 1,485
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003868
CAS-Nummer: 90-11-9
EINECS: 201-965-2
Merck Index: 14,1425
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea9a18f77a334f3a7a688e768c8efc3a557bb3ab&vid=ea9a18f77a334f3a7a688e768c8efc3a557bb3ab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge