Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

D(-)-Glutaminsäure ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A14191.06 A14191.14 A14191.22
A14191.06EA 46.6 EUR InStock
A14191.06 A14191.14 A14191.22
D(-)-Glutaminsäure ≥99%
D(-)-Glutaminsäure
Purity: 99+% CAS No.: 6893-26-1 Molecular Formula: C5H9NO4 Formula Weight: 147.13 Melting Point: 199° dec. Beilstein Reference: 1723800 Merck Reference: 14,4469 Optical Rotation: -30° (c=10 in 2N HCl) MDL No.: MFCD00063112


Formel: C₅H₉NO₄
MW: 147.13 g/mol
Siedepunkt: 325
Melting Pt: 199 °C (Zers.)
Dichte: 1.533 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063112
CAS-Nummer: 6893-26-1
EINECS: 230-000-8
Merck Index: 13,04482
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge