1,3-Benzodioxol ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A14192.0B A14192.18 A14192.30
A14192.0BEA 575 EUR InStock
A14192.0B A14192.18 A14192.30
1,3-Benzodioxol ≥99%
1,3-Benzodioxol
Purity: 99% CAS No.: 274-09-9 Molecular Formula: C7H6O2 Formula Weight: 122.12 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.5390 Odour: Aromatic Melting Point: -18° Boiling Point: 172-173° Beilstein Reference: 115506 MDL No.: MFCD00005818
Formel: C₇H₆O₂
Siedepunkt: 172…173 °C
Melting Pt: –18 °C
Dichte: 1,185
Flash-Pt: 55 °C (131 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005818
CAS-Nummer: 274-09-9
EINECS: 205-992-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge