Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethoxyacetylene 50% (w/w) in Hexan

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A14245.03 A14245.06 A14245.14
A14245.03EA 55 EUR InStock
A14245.03 A14245.06 A14245.14
Ethoxyacetylene 50% (w/w) in Hexan
Ethoxyacetylene
CAS No.: 927-80-0 Molecular Formula: C4H6O Formula Weight: 70.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -28°(-18°F) Refractive Index: 1.3800 Odour: Recognizable Boiling Point: 55-56° Beilstein Reference: 741882 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00009247


Formel: C₄H₆O
Siedepunkt: 55…56 °C
Dichte: 0,718
Flash-Pt: –28 °C (–18 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009247
CAS-Nummer: 927-80-0
EINECS: 213-164-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge