5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A14309.03 A14309.06
A14309.03EA 57.1 EUR InStock
A14309.03 A14309.06
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 98%
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole
Purity: 98% CAS No.: 19462-98-7 Molecular Formula: C7H4Cl2N2S Formula Weight: 219.09 Odour: Odourless Melting Point: ca 350° dec. MDL No.: MFCD00052398
Formel: C₇H₄Cl₂N₂S
Melting Pt: ∼ 350 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052398
CAS-Nummer: 19462-98-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge