4-Brom-2-methyl-6-nitroanilin ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A14319.14 A14319.06
A14319.14EA 225 EUR InStock
A14319.14 A14319.06
4-Brom-2-methyl-6-nitroanilin ≥97%
4-Brom-2-methyl-6-nitroanilin
Purity: 97% CAS No.: 77811-44-0 Molecular Formula: C7H7BrN2O2 Formula Weight: 231.06 Melting Point: 143-147° Beilstein Reference: 3530524
Formel: C₇H₇BrN₂O₂
Melting Pt: 143…147 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052919
CAS-Nummer: 77811-44-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge