5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB) ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A14331.03 A14331.06 A14331.14
A14331.03EA 26.5 EUR InStock
A14331.03 A14331.06 A14331.14
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB) ≥99%
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB)
Purity: 99% CAS No.: 69-78-3 Molecular Formula: C14H8N2O8S2 Formula Weight: 396.36 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 1896821
Formel: C₁₄H₈N₂O₈S₂
MW: 396.36 g/mol
Melting Pt: ∼ 240 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007140
CAS-Nummer: 69-78-3
EINECS: 200-714-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge