Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A14348.06 A14348.14
A14348.06EA 85.2 EUR InStock
A14348.06 A14348.14
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride ≥98%
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 6622-91-9 Molecular Formula: C7H7NO2.HCl Formula Weight: 173.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Odourless Melting Point: ca 136° dec. Beilstein Reference: 3696648 MDL No.: MFCD00012827


Formel: C₇H₈ClNO₂
Melting Pt: ∼ 136 °C (Zers.)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012827
CAS-Nummer: 6622-91-9
EINECS: 229-576-3
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge