4-Isopropoxybenzoesäure ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A14351.09 A14351.18 A14351.30
A14351.09EA 39.1 EUR InStock
A14351.09 A14351.18 A14351.30
4-Isopropoxybenzoesäure ≥99%
4-Isopropoxybenzoesäure
Purity: 99% CAS No.: 13205-46-4 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Odour: Odourless Melting Point: 163-167° MDL No.: MFCD00044318
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 163…167 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044318
CAS-Nummer: 13205-46-4
EINECS: 236-169-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge