2-Nitro-4-(trifluormethyl)anilin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A14413.09 A14413.18 A14413.30
A14413.09EA 40.9 EUR InStock
A14413.09 A14413.18 A14413.30
2-Nitro-4-(trifluormethyl)anilin ≥98%
2-Nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Purity: 98% CAS No.: 400-98-6 Molecular Formula: C7H5F3N2O2 Formula Weight: 206.13 Melting Point: 105-109° Beilstein Reference: 650808 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007155
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Melting Pt: 105…109 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007155
CAS-Nummer: 400-98-6
EINECS: 206-926-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge