2-(Phosphonooxy)benzoesäure 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A14417.06 A14417.03
A14417.06EA 247 EUR InStock
A14417.06 A14417.03
2-(Phosphonooxy)benzoesäure 98%
2-(Phosphonooxy)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 6064-83-1 Molecular Formula: C7H7O6P Formula Weight: 218.10 Melting Point: 162-166° Beilstein Reference: 2619142 MDL No.: MFCD00042645
Formel: C₇H₇O₆P
Melting Pt: 162…166 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042645
CAS-Nummer: 6064-83-1
EINECS: 227-993-5
Merck Index: 14,4255
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge