Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Triethyloxoniumtetrafluoroborat ≥95% stabilisiert

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Stabilization: Stabilisiert mit Diethylether

A14420.14 A14420.22
A14420.14EA 79.9 EUR InStock
A14420.14 A14420.22
Triethyloxoniumtetrafluoroborat ≥95% stabilisiert
Triethyloxonium tetrafluoroborate
Stabilized with 3-5% diethyl ether

Purity: 95% CAS No.: 368-39-8 Molecular Formula: C6H15BF4O Formula Weight: 189.99 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 84-89° Beilstein Reference: 3598090 UN No.: 2925 MDL No.: MFCD00044423


Formel: C₆H₁₅BF₄O
Melting Pt: 84…89 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00044423
CAS-Nummer: 368-39-8
EINECS: 206-705-1
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge