Methyl-3-hydroxybenzoat ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A14425.14 A14425.22 A14425.36
A14425.14EA 51.6 EUR InStock
A14425.14 A14425.22 A14425.36
Methyl-3-hydroxybenzoat ≥99%
Methyl-3-hydroxybenzoat
Purity: 99% CAS No.: 19438-10-9 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 70-72° Boiling Point: 280-281°/708mm MDL No.: MFCD00002295
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 280…281 °C (708 mmHg)
Melting Pt: 70…72 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002295
CAS-Nummer: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge