Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Siliciumcarbid, grobes Pulver 46 grit

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A14470.0C A14470.0E A14470.36
A14470.0CEA 557 EUR InStock
A14470.0C A14470.0E A14470.36
Siliciumcarbid, grobes Pulver 46 grit
Siliciumcarbid
CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: SiC Formula Weight: 40.10 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049531


Formel: SiC
MW: 40.1 g/mol
Melting Pt: 2700
Dichte: 3.16
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049531
CAS-Nummer: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge