Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,4-Dithian-2,5-diol 96%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A14620.0B A14620.18 A14620.30
A14620.0BEA 280 EUR InStock
A14620.0B A14620.18 A14620.30
1,4-Dithian-2,5-diol 96%
1,4-Dithian-2,5-diol
Purity: 96% CAS No.: 40018-26-6 Molecular Formula: C4H8O2S2 Formula Weight: 152.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 130° dec. Beilstein Reference: 104402 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006659


Formel: C₄H₈O₂S₂
Melting Pt: ∼ 130 °C (Zersetzung)
MDL Number: MFCD00006659
CAS-Nummer: 40018-26-6
EINECS: 254-751-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge