Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Thiophencarbaldehyd 96%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A14628.09 A14628.18
A14628.09EA 63 EUR InStock
A14628.09 A14628.18
3-Thiophencarbaldehyd 96%
3-Thiophencarbaldehyd
Purity: 96% CAS No.: 498-62-4 Molecular Formula: C5H4OS Formula Weight: 112.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 64°(147°F) Refractive Index: 1.5840 Boiling Point: 194-196° Beilstein Reference: 105889 MDL No.: MFCD00005466


Formel: C₅H₄OS
Siedepunkt: 194…196 °C
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 1,28
Flash-Pt: 64 °C (147 °F)
MDL Number: MFCD00005466
CAS-Nummer: 498-62-4
EINECS: 207-865-5
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge