Cyclopentyltriphenylphosphoniumbromid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A14647.09 A14647.18 A14647.30
A14647.09EA 40 EUR InStock
A14647.09 A14647.18 A14647.30
Cyclopentyltriphenylphosphoniumbromid ≥98%
Cyclopentyltriphenylphosphonium bromide
Purity: 98% CAS No.: 7333-52-0 Molecular Formula: C23H24BrP Formula Weight: 411.33 Melting Point: 262-266° Beilstein Reference: 3580193
Formel: C₂₃H₂₄BrP
MW: 411.32 g/mol
Melting Pt: 262…266 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051880
CAS-Nummer: 7333-52-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge