5-Brom-2-thiophensulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A14677.14 A14677.06
A14677.14EA 310 EUR InStock
A14677.14 A14677.06
5-Brom-2-thiophensulfonylchlorid ≥98%
5-Brom-2-thiophensulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 55854-46-1 Molecular Formula: C4H2BrClO2S2 Formula Weight: 261.55 Melting Point: 39-42° Boiling Point: 99-101°/0.5mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00084909
Formel: C₄H₂BrClO₂S₂
Siedepunkt: 99…101 °C (0,5 mmHg)
Melting Pt: 39…42 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084909
CAS-Nummer: 55854-46-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge