1,1'-Carbonyldiimidazol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A14688.30 A14688.09 A14688.18
A14688.30EA 396 EUR InStock
A14688.30 A14688.09 A14688.18
1,1'-Carbonyldiimidazol ≥97%
1,1'-Carbonyldiimidazol
Purity: 97% CAS No.: 530-62-1 Molecular Formula: C7H6N4O Formula Weight: 162.15 Physical Form: Cryst powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White to cream pH: 7.7 Melting Point: 116-120° Beilstein Reference: 6826 Merck Reference: 14,1819 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00005286
Peptide coupling reagent
Formel: C₇H₆N₄O
MW: 162.15 g/mol
Melting Pt: 116…120 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005286
CAS-Nummer: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3263
ADR: 8 II
Merck Index: 14,1819
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..