Tricin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A14695.14 A14695.22 A14695.36
A14695.14EA 26.3 EUR InStock
A14695.14 A14695.22 A14695.36
Tricin ≥98%
Tricin
Purity: 98+% CAS No.: 5704-04-1 Molecular Formula: (HOCH2)3CNHCH2CO2H Formula Weight: 179.17 Melting Point: ca 183° dec. Beilstein Reference: 1937804 Merck Reference: 14,9651 MDL No.: MFCD00004277
Formel: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Melting Pt: ∼ 183 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004277
CAS-Nummer: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 14,9651
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge