Di-tert-butylpyrocarbonat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A14708.22 A14708.36 A14708.14
A14708.22EA 111 EUR InStock
A14708.22 A14708.36 A14708.14
Di-tert-butylpyrocarbonat ≥97%
Di-tert-butylpyrocarbonat
Formel: ((H₃C)₃COC(O))₂O
Siedepunkt: 56…57 °C (0,5 mmHg)
Dichte: 0,950
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008805
CAS-Nummer: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1,II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge