6-Aminocapronsäure 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A14719.0E A14719.22 A14719.36
A14719.0EEA 388 EUR InStock
A14719.0E A14719.22 A14719.36
6-Aminocapronsäure 99%
6-Aminocapronsäure
Purity: 99% CAS No.: 60-32-2 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Physical Form: Cryst powder Appearance: White Melting Point: 210-212° Beilstein Reference: 906872 Merck Reference: 14,432 MDL No.: MFCD00008238
Formel: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.17 g/mol
Siedepunkt: 257
Melting Pt: 210…212 °C
Flash-Pt: 207
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008238
CAS-Nummer: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge