Diethylenglycol ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A14728.0C A14728.0E A14728.30 A14728.36 AB115885.0250
A14728.0CEA 209 EUR InStock
A14728.0C A14728.0E A14728.30 A14728.36 ABCRAB115885.0250
Diethylenglycol ≥99%
Diethylenglycol
Purity: 99% CAS No.: 111-46-6 Molecular Formula: C4H10O3 Formula Weight: 106.12 Flash Point: 143°(289°F) Physical Form: Clear liquid Density: 1.118 Refractive Index: 1.4470 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Nearly Odourless Melting Point: -10° Boiling Point: 245-246° Beilstein Reference: 969209 Merck Reference: 14,3119 MDL No.: MFCD00002882
Formel: C₄H₁₀O₃
MW: 106.12 g/mol
Siedepunkt: 245…246 °C
Melting Pt: –10 °C
Dichte: 1.118
Flash-Pt: 143 °C (289 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002882
CAS-Nummer: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge