Monomethylphthalat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A14780.09 A14780.18 A14780.30 AB132028.0250
A14780.09EA 42.5 EUR InStock
A14780.09 A14780.18 A14780.30 ABCRAB132028.0250
Monomethylphthalat ≥97%
Monomethylphthalat
Purity: 97% CAS No.: 4376-18-5 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 81-84° Beilstein Reference: 2048766
Formel: C₉H₈O₄
Melting Pt: 81…84 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002466
CAS-Nummer: 4376-18-5
EINECS: 224-476-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge