Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Phenylvinylsulfon ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A14794.03 A14794.06 A14794.14
A14794.03EA 31.7 EUR InStock
A14794.03 A14794.06 A14794.14
Phenylvinylsulfon ≥99%
Phenylvinylsulfon
Purity: 99+% CAS No.: 5535-48-8 Molecular Formula: C8H8O2S Formula Weight: 168.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 67-71° Beilstein Reference: 1906894 MDL No.: MFCD00007554


Formel: C₈H₈O₂S
Melting Pt: 67…71 °C
MDL Number: MFCD00007554
CAS-Nummer: 5535-48-8
EINECS: 226-890-2
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge