4-(Benzyloxy)phenol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A14843.0B A14843.14 A14843.22
A14843.0BEA 778 EUR InStock
A14843.0B A14843.14 A14843.22
4-(Benzyloxy)phenol ≥98%
4-Benzyloxyphenol
Purity: 98+% CAS No.: 103-16-2 Molecular Formula: C13H12O2 Formula Weight: 200.24 Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 1958305 Merck Reference: 14,6248 MDL No.: MFCD00002333
Formel: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200.24 g/mol
Siedepunkt: 328
Melting Pt: 118…122 °C
Dichte: 1.260
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002333
CAS-Nummer: 103-16-2
EINECS: 203-083-3
Merck Index: 12,06331
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge