N-Acetylphthalimid 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A14855.06
A14855.06EA 41.5 EUR InStock
A14855.06
N-Acetylphthalimid 97%
N-Acetylphthalimid
Purity: 97% CAS No.: 1971-49-9 Molecular Formula: C10H7NO3 Formula Weight: 189.17 Melting Point: 135-139° Beilstein Reference: 144637 MDL No.: MFCD00023054
Formel: C₁₀H₇NO₃
Melting Pt: 135…139 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023054
CAS-Nummer: 1971-49-9
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge