2,3,5-Trimethylpyrazin ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A14870.09 A14870.18 A14870.30
A14870.09EA 43.7 EUR InStock
A14870.09 A14870.18 A14870.30
2,3,5-Trimethylpyrazin ≥99%
2,3,5-Trimethylpyrazine
Purity: 99% CAS No.: 14667-55-1 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.5050 Boiling Point: 171-172° Beilstein Reference: 2423 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006145
Formel: C₇H₁₀N₂
Siedepunkt: 171…172 °C
Dichte: 0,979
Flash-Pt: 54 °C (129 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006145
CAS-Nummer: 14667-55-1
EINECS: 238-712-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge