Adenin ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A14906.14 A14906.18 A14906.30 A14906.36 A14906.A7
A14906.14EA 57.1 EUR InStock
A14906.14 A14906.18 A14906.30 A14906.36 A14906.A7
Adenin ≥99%
Adenin
Purity: 99% CAS No.: 73-24-5 Molecular Formula: C5H5N5 Formula Weight: 135.13 Odour: Odourless Melting Point: 360° dec. Beilstein Reference: 5777 Merck Reference: 14,152 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041790
Formel: C₅H₅N₅
Melting Pt: >360 °C (Zersetzung)
Dichte: 0,99741 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041790
CAS-Nummer: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,152
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge