Tetraoctylammoniumbromid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A14929.09 A14929.18 A14929.30
A14929.09EA 56.3 EUR InStock
A14929.09 A14929.18 A14929.30
Tetraoctylammoniumbromid ≥98%
Tetraoctylammoniumbromid
Purity: 98+% CAS No.: 14866-33-2 Molecular Formula: [CH3(CH2)7]4NBr Formula Weight: 546.81 Melting Point: 94-99° Beilstein Reference: 4169176
Formel: C₃₂H₆₈BrN
Melting Pt: 94…99 °C
Flash-Pt: 100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011863
CAS-Nummer: 14866-33-2
EINECS: 238-936-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge