2,6-Dimethoxy-p-benzochinon ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A14936.03 A14936.06 A14936.14
A14936.03EA 25.9 EUR InStock
A14936.03 A14936.06 A14936.14
2,6-Dimethoxy-p-benzochinon ≥98%
2,6-Dimethoxy-p-benzochinon
Purity: 98% CAS No.: 530-55-2 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 252-257° Beilstein Reference: 2048182 Merck Reference: 14,3225 MDL No.: MFCD00016368
Formel: C₈H₈O₄
Melting Pt: 252…257 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016368
CAS-Nummer: 530-55-2
EINECS: 208-484-7
Merck Index: 14,3225
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge