Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Chlornaphthalin tech. 85% remainder 2-chloronaphthalene, technische Qualität

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A15029.0B A15029.18 A15029.30
A15029.0BEA 246 EUR InStock
A15029.0B A15029.18 A15029.30
1-Chlornaphthalin tech. 85% remainder 2-chloronaphthalene, technische Qualität
1-Chlornaphthalin
Purity: 85% CAS No.: 90-13-1 Molecular Formula: C10H7Cl Formula Weight: 162.62 Flash Point: 121°(249°F) Refractive Index: 1.6330 Melting Point: ca -8° Boiling Point: 259° Beilstein Reference: 970836 Merck Reference: 14,2149 MDL No.: MFCD00003874


Formel: C₁₀H₇Cl
MW: 162.62 g/mol
Siedepunkt: 259 °C
Melting Pt: ∼–8 °C
Dichte: 1.194
Flash-Pt: 121 °C (249 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003874
CAS-Nummer: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,2149
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge