Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Butylbenzoylchlorid ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A15082.06 A15082.14
A15082.06EA 47.7 EUR InStock
A15082.06 A15082.14
4-Butylbenzoylchlorid ≥98%
4-Butylbenzoylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 28788-62-7 Molecular Formula: C11H13ClO Formula Weight: 196.68 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5351 Boiling Point: 145-147°/11mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000699


Formel: C₁₁H₁₃ClO
MW: 196.68 g/mol
Siedepunkt: 145…147 °C (11 mmHg)
Dichte: 1.051
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000699
CAS-Nummer: 28788-62-7
EINECS: 249-224-2
UN: 3265
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge