Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Bromanilin ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A15126.0B A15126.18 A15126.30
A15126.0BEA 388 EUR InStock
A15126.0B A15126.18 A15126.30
4-Bromanilin ≥98%
4-Bromanilin
Purity: 98+% CAS No.: 106-40-1 Molecular Formula: C6H6BrN Formula Weight: 172.03 Physical Form: Cryst solid Odour: Characteristic Boiling Point: 222-224° Beilstein Reference: 742031 Merck Reference: 14,1404 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007822


Formel: C₆H₆BrN
Siedepunkt: 222…224 °C
Melting Pt: 60…65 °C
Dichte: 1,799 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007822
CAS-Nummer: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1404
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge