Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3,5-Difluorphenol ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A15177.06 A15177.14
A15177.06EA 70 EUR InStock
A15177.06 A15177.14
3,5-Difluorphenol ≥98%
3,5-Difluorphenol
Purity: 98+% CAS No.: 2713-34-0 Molecular Formula: C6H4F2O Formula Weight: 130.09 Flash Point: 70°(158°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 65-68°/1mm Beilstein Reference: 2078616 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002255


Formel: C₆H₄F₂O
MW: 130.09 g/mol
Siedepunkt: 65…68 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 51…55 °C
Dichte: 1.566 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 70 °C (158 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002255
CAS-Nummer: 2713-34-0
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge