5-Chlor-2-thenoesäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A15209.22
A15209.22EA 324 EUR InStock
A15209.22
5-Chlor-2-thenoesäure ≥98%
5-Chlor-2-thenoesäure
Purity: 98% CAS No.: 24065-33-6 Molecular Formula: C5H3ClO2S Formula Weight: 162.60 Melting Point: 149-152° Beilstein Reference: 118361
Formel: C₅H₃ClO₂S
Melting Pt: 149…152 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041426
CAS-Nummer: 24065-33-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge