Benzofuran ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A15225.09 A15225.18 A15225.30
A15225.09EA 57.8 EUR InStock
A15225.09 A15225.18 A15225.30
Benzofuran ≥99%
Benzofuran
Purity: 99+% CAS No.: 271-89-6 Molecular Formula: C8H6O Formula Weight: 118.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 56°(133°F) Refractive Index: 1.5660 Odour: Aromatic Boiling Point: 173-175° Beilstein Reference: 107704 Merck Reference: 14,1088 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005847
Formel: C₈H₆O
MW: 118.14 g/mol
Siedepunkt: 173…175 °C
Melting Pt: < –18 °C
Dichte: 1.095
Flash-Pt: 56 °C (133 °F)
MDL Number: MFCD00005847
CAS-Nummer: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01089
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge