3-Cyclohexen-1-carbonsäure 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A15229.06 A15229.14
A15229.06EA 69.6 EUR InStock
A15229.06 A15229.14
3-Cyclohexen-1-carbonsäure 98%
3-Cyclohexen-1-carbonsäure
Purity: 98% CAS No.: 4771-80-6 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.16 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4815 Melting Point: 16-18° Boiling Point: 120-122°/10mm Solubility: V sol Beilstein Reference: 1617723 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00013781
Formel: C₇H₁₀O₂
Siedepunkt: 120…122 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 16…18 °C
Dichte: 1,082
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013781
CAS-Nummer: 4771-80-6
EINECS: 225-314-7
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge