Octamethylcyclotetrasiloxan ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A15240.22 A15240.36
A15240.22EA 56.3 EUR InStock
A15240.22 A15240.36
Octamethylcyclotetrasiloxan ≥98%
Octamethylcyclotetrasiloxan
Purity: 98% CAS No.: 556-67-2 Molecular Formula: C8H24O4Si4 Formula Weight: 296.62 Flash Point: 56°(132°F) Refractive Index: 1.3960 Melting Point: 17-18° Boiling Point: 175-176° Beilstein Reference: 1787074 Merck Reference: 14,6747 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00003269
Formel: [-Si(CH₃)₂O-]₄
Siedepunkt: 175…176 °C
Melting Pt: 17…18 °C
Dichte: 0,956
Flash-Pt: 56 °C (132 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003269
CAS-Nummer: 556-67-2
EINECS: 209-136-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,6747
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge