α-Brom-m-toluonitril ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A15244.06 A15244.14
A15244.06EA 52.2 EUR InStock
A15244.06 A15244.14
α-Brom-m-toluonitril ≥98%
α-Brom-m-toluonitril
Purity: 98% CAS No.: 28188-41-2 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Melting Point: 92-96° Beilstein Reference: 742356 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00001809
Formel: C₈H₆BrN
MW: 196.05 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (4 mmHg)
Melting Pt: 92…96 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001809
CAS-Nummer: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
UN: 2923
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge