(4-Hydroxyphenyl)acetamid ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A15266.09 A15266.18
A15266.09EA 28.2 EUR InStock
A15266.09 A15266.18
(4-Hydroxyphenyl)acetamid ≥99%
(4-Hydroxyphenyl)acetamid
Purity: 99% CAS No.: 17194-82-0 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 173-175° Beilstein Reference: 2085984
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Melting Pt: 173…175 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017145
CAS-Nummer: 17194-82-0
EINECS: 241-235-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge