Bortrifluorid-Diethylether-Komplex ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A15275.AE A15275.AP A15275.AU
A15275.AEEA 32 EUR InStock
A15275.AE A15275.AP A15275.AU
Bortrifluorid-Diethylether-Komplex ≥98%
Bortrifluorid-Diethylether-Komplex
Purity: 98+% CAS No.: 109-63-7 Molecular Formula: C4H10BF3O Formula Weight: 141.93 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.3440 Odour: Acrid Melting Point: -60° Boiling Point: 125-126° Beilstein Reference: 3909607 Merck Reference: 14,1350 UN No.: 2604 MDL No.: MFCD00013194
Formel: C₄H₁₀BF₃O
Siedepunkt: 125…126 °C
Melting Pt: –60 °C
Dichte: 1,130
Flash-Pt: 47 °C (116 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013194
CAS-Nummer: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN: 2604
ADR: 8,I
Merck Index: 14,1350
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge