(4-Bromphenyl)essigsäure ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A15325.14 A15325.22
A15325.14EA 67.5 EUR InStock
A15325.14 A15325.22
(4-Bromphenyl)essigsäure ≥99%
(4-Bromphenyl)essigsäure
Purity: 99% CAS No.: 1878-68-8 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 115-119° Beilstein Reference: 972146
Formel: (C₆H₄Br)CH₂COOH
MW: 215.05 g/mol
Siedepunkt: 326
Melting Pt: 115…119 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004342
CAS-Nummer: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge