3-Hydroxy-4-nitrobenzoesäuremethylester ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A15329.06 A15329.14 A15329.22
A15329.06EA 43.2 EUR InStock
A15329.06 A15329.14 A15329.22
3-Hydroxy-4-nitrobenzoesäuremethylester ≥98%
Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 713-52-0 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 89-92° Beilstein Reference: 2583832
Formel: C₈H₇NO₅
MW: 197.15 g/mol
Melting Pt: 89…92 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016997
CAS-Nummer: 713-52-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge