2-Acetyl-1-methylpyrrol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A15353.06 A15353.14 A15353.22
A15353.06EA 29.7 EUR InStock
A15353.06 A15353.14 A15353.22
2-Acetyl-1-methylpyrrol ≥98%
2-Acetyl-1-methylpyrrol
Purity: 98% CAS No.: 932-16-1 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5420 Odour: Pleasant Boiling Point: 200-202° Beilstein Reference: 111887 MDL No.: MFCD00003089
Formel: C₇H₉NO
Siedepunkt: 200…202 °C
Dichte: 1,04
Flash-Pt: 68 °C (154 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003089
CAS-Nummer: 932-16-1
EINECS: 213-247-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge