4-Fluorbenzaldehyd ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A15383.14 A15383.22 A15383.36
A15383.14EA 32.5 EUR InStock
A15383.14 A15383.22 A15383.36
4-Fluorbenzaldehyd ≥98%
4-Fluorbenzaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 459-57-4 Molecular Formula: C7H5FO Formula Weight: 124.11 Flash Point: 56°(133°F) Refractive Index: 1.5210 Melting Point: -10° Boiling Point: 180-181° Beilstein Reference: 385857 UN No.: 1989 MDL No.: MFCD00003378
Formel: C₇H₅FO
Siedepunkt: 180…181 °C
Melting Pt: –10 °C
Dichte: 1,175
Flash-Pt: 56 °C (133 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003378
CAS-Nummer: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
UN: 1989
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge