2-Cyclohexen-1-on ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A15435.22 A15435.14 A15435.36
A15435.22EA 138 EUR InStock
A15435.22 A15435.14 A15435.36
2-Cyclohexen-1-on ≥97%
2-Cyclohexen-1-on
Purity: 97% CAS No.: 930-68-7 Molecular Formula: C6H8O Formula Weight: 96.13 Flash Point: 56°(132°F) Refractive Index: 1.4880 Melting Point: -53° Boiling Point: 167-169° Beilstein Reference: 1280477 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00001577
Formel: C₆H₈O
Siedepunkt: 167…169 °C
Melting Pt: –53 °C
Dichte: 0,993
Flash-Pt: 56 °C (132 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001577
CAS-Nummer: 930-68-7
EINECS: 213-223-5
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge