m-Toluolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A15458.14 A15458.03 A15458.22
A15458.14EA 215 EUR InStock
A15458.14 A15458.03 A15458.22
m-Toluolsulfonylchlorid ≥98%
m-Toluolsulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 1899-93-0 Molecular Formula: C7H7ClO2S Formula Weight: 190.65 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5480 Odour: Acrid Boiling Point: 252-253° Beilstein Reference: 2087865 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051747
Formel: C₇H₇ClO₂S
MW: 190.65 g/mol
Siedepunkt: 252…253 °C
Melting Pt: 11.7
Dichte: 1.314
Flash-Pt: 107 °C (224 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051747
CAS-Nummer: 1899-93-0
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge