3,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A15460.06 A15460.14
A15460.06EA 63.2 EUR InStock
A15460.06 A15460.14
3,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril ≥98%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril
Purity: 98% CAS No.: 27126-93-8 Molecular Formula: C9H3F6N Formula Weight: 239.12 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.4175 Melting Point: 16-20° Boiling Point: 154-156° Beilstein Reference: 3552650 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00000379
Formel: C₉H₃F₆N
Siedepunkt: 154…156 °C
Melting Pt: 16…20 °C
Dichte: 1,421
Flash-Pt: 72 °C (161 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000379
CAS-Nummer: 27126-93-8
EINECS: 248-240-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge